Documentos
54374
Supelco
Lithium acetoacetate
analytical standard
Sinônimo(s):
Acetoacetic acid lithium salt
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH2COOLi
Número CAS:
Peso molecular:
108.02
Beilstein:
5774841
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].CC(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Li/c1-3(5)2-4(6)7;/h2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
chave InChI
UTLRZTUJSMCBHB-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.