W501808
5-(Hidroximetil)furfural
≥99%, FG
Sinônimo(s):
5-Hidroximetil-2-furaldeído, 5-(Hidroximetil)furfural, 5-Hidroximetil-2-furancarboxaldeído, HMF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.562 (lit.)
pb
114-116 °C/1 mmHg (lit.)
pf
28-34 °C (lit.)
densidade
1.243 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
butter; caramel; fatty; musty; waxy
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(CO)o1
InChI
1S/C6H6O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-3,8H,4H2
chave InChI
NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- O composto resultante do teste de sublimação para Gentianae Radix na Farmacopeia Japonesa foi de 5-(hidroximetil)furfural.: Esta carta ao editor confirma a presença de 5-(Hidroximetil)furfural em preparações tradicionais de medicina, discutindo suas implicações para o controle de qualidade e as normas de segurança em contextos farmacêuticos (Tsuge et al., 2024).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup