Documentos
72820
Supelco
Methyl-p-benzoquinone
analytical standard
Sinônimo(s):
p-Toluquinone
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3(=O)2
Número CAS:
Peso molecular:
122.12
Beilstein:
471387
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0 % (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
66-67 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C7H6O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
chave InChI
VTWDKFNVVLAELH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.