112968
Methylhydroquinone
99%
Sinônimo(s):
Toluhydroquinone
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
solid
temperatura de autoignição
851 °F
pf
128-130 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
chave InChI
CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A semiflexible thermotropic polyester via polycondensation reaction with 4,4′-sebacoyldioxydibenzoyl chloride.[2]
- A sesquiterpene (±)-helibisabonol A.[3]
- poly{hexakis[(methyl)(4-hydroxyphenoxy)]cyclotriphosphazene} by reacting with hexachlorocyclotriphosphazene.[4]
- 6-Hydroxy-4,7-dimethyl-2H-1-benzopyran-2-one by treating with ethyl acetoacetate in the presence of H2SO4 as a catalyst.[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
341.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
172 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?