Documentos
8.20801
Sigma-Aldrich
2-Methylhydroquinone
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Methylhydroquinone, 2,5-Dihydroxytoluene, Toluhydroquinone
About This Item
Fórmula linear:
2-(CH3)C6H3-1,4-(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
124.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
202-443-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
forma
crystals
temperatura de autoignição
468 °C
potência
200-400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
124-127 °C
temperatura de transição
flash point 172 °C
solubilidade
77 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
chave InChI
CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 125 °C
Melting range (upper value): ≤ 128 °C
Identity (IR): passes test