112976
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
99%
Sinônimo(s):
1,4-Dihydroxy-2,5-di-tert-butylbenzene, 2,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-1,4-benzenediol, 2,5-Di-tert-butyl-1,4-benzenediol, 2,5-Di-tert-butyl-1,4-benzohydroquinone, 2,5-Di-tert-butyl-1,4-dihydroxybenzene, 2,5-Di-tert-butylquinol, 2,5-Dihydroxy-1,4-di-tert-butylbenzene, 2,5-Ditert-butylbenzene-1,4-diol, 3,6-Di-tert-butylhydroquinone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
temperatura de autoignição
790 °F
pf
216-218 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cc(O)c(cc1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O2/c1-13(2,3)9-7-12(16)10(8-11(9)15)14(4,5)6/h7-8,15-16H,1-6H3
chave InChI
JZODKRWQWUWGCD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3