Documentos Principais
69236
Supelco
Dimethyl azelate
analytical standard
Sinônimo(s):
Dimethyl nonanedioate, Methyl azelate, Nonanedioic acid dimethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCO(CH2)7COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
216.27
Beilstein:
1710125
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97%
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
p.e.
156 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H20O4/c1-14-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11(13)15-2/h3-9H2,1-2H3
chave InChI
DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)