62262
Ethyl linoleate
technical, ≥65% (GC)
Sinônimo(s):
Linoleic acid ethyl ester
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
concentração
≥65% (GC)
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
n20/D 1.455
p.e.
224 °C/17 mmHg (lit.)
densidade
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-19H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
chave InChI
FMMOOAYVCKXGMF-MURFETPASA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?