Documentos Principais
171026
Sigma-Aldrich
Dimethyl azelate
technical grade, 80%
Sinônimo(s):
Dimethyl nonanedioate, Methyl azelate, Nonanedioic acid dimethyl ester
Selecione um tamanho
500 ML
R$ 723,00
R$ 723,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 ML
R$ 723,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCO(CH2)7COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
216.27
Beilstein:
1710125
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 723,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
technical grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
80%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
p.e.
156 °C/20 mmHg (lit.)
pf
18 °C
densidade
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H20O4/c1-14-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11(13)15-2/h3-9H2,1-2H3
chave InChI
DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Pimelic acid 98%
Sigma-Aldrich
P45001
Pimelic acid
Azelaic acid esters do not depigment pigmented guinea pig skin.
M G Wilkerson et al.
Archives of dermatology, 126(2), 252-253 (1990-02-01)