Documentos Principais
8.14659
Sigma-Aldrich
Dimethyl glutarate
for synthesis
Sinônimo(s):
Dimethyl glutarate, Pentanedioic acid dimethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3-OOC-(CH2)3-COO-CH3
Número CAS:
Peso molecular:
160.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
214-277-2
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.13 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
365 °C
potência
8191 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.9-7.9 % (v/v)
Viscosidade cinemática
2.5 cSt(25 °C)
p.e.
210-215 °C/1013 hPa
pf
-37 °C
temperatura de transição
flash point 107 °C
densidade
1.09 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)C(=O)CCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109.00 °C - closed cup