Documentos
68983
Supelco
2-(2-Ethylhexyloxy)ethanol
analytical standard
Sinônimo(s):
Ethylene glycol 2-ethylhexyl ether
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
174.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
pb
229 °C (lit.)
densidade
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COCCO
InChI
1S/C10H22O2/c1-3-5-6-10(4-2)9-12-8-7-11/h10-11H,3-9H2,1-2H3
chave InChI
OHJYHAOODFPJOD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)