Documentos Principais
58984
Supelco
SUPELCOSIL LC-18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Coluna de HPLC LC-18 SUPELCOSIL, 3 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L1
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL
Extensão da rotulagem
11.0% carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
7.5 cm × 4.6 mm
área da superfície
170 m2/g
cobertura de superfície
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
120 Å
pH
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Uma fase alquil hidrofóbica de uso geral que é muito retentiva e gera um bom formato de pico para uma ampla variedade de compostos.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)