Documentos Principais
58220-U
Supelco
SUPELCOSIL LC-8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
LC-8 Reverse-Phase HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Coluna de HPLC LC-8 SUPELCOSIL, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
SUPELCOSIL
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
6.0% carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
170 m2/g
cobertura de superfície
surface coverage 3.2 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C8 (octyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å
faixa de pH
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Uma fase menos hidrofóbica que a C18. Proporciona menos retenção de compostos polares e apolares que a C18. Use uma fase móvel contendo 5% menos modificador orgânico para a coluna C8 que para a C18. Os compostos polares são, relativamente, mais fortemente retidos nas colunas C8 que nas colunas C18.
Aplicação
  • Chromatographic behaviour of ionic liquid cations in view of quantitative structure-retention relationship.: This study explores the chromatographic behavior of ionic liquid cations using quantitative structure-retention relationships (QSRR). The SUPELCOSIL LC-8 HPLC Column was utilized to analyze retention data for various ionic liquids, providing insights into their separation mechanisms and potential applications in analytical chemistry (Molíková et al., 2010).
  • Liquid chromatographic method for the determination of lidocaine and monoethylglycine xylidide in human serum containing various concentrations of bilirubin for the assessment of liver function.: The research presents a liquid chromatographic method using the SUPELCOSIL LC-8 HPLC Column to determine lidocaine and its metabolite in human serum. This method is particularly useful for assessing liver function by measuring drug metabolism (Piwowarska et al., 2004).
  • LC determination of morphine and morphine glucuronides in human plasma by coulometric and UV detection.: The research describes a method for the determination of morphine and its glucuronides in human plasma. Utilizing the SUPELCOSIL LC-8 HPLC Column, the study demonstrates the method′s sensitivity and applicability in pharmaceutical analysis (Ary et al., 2001).
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Thomas Borch et al.
Journal of chromatography. A, 1022(1-2), 83-94 (2004-02-03)
Explosives such as 2,4,6-trinitrotoluene (TNT), octahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocine (HMX), and hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) are widely distributed environmental contaminants. Complete chromatographic separation is necessary in order to accurately determine and quantify explosives and their degradation products in environmental samples and in (bio)transformation studies. The
Jadwiga Piwowarska et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 805(1), 1-5 (2004-04-29)
A high-performance liquid chromatographic method is described for determination of lidocaine (2-(dietyloamino)-N-(2,6-dimetylofenylo) acetamid) and its metabolite, monoethylglycine xylidide (MEGX), in human serum containing various concentration of bilirubin. Lidocaine and its metabolite were extracted from human serum using dichloromethane. After separation
P K Kunicki
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 750(1), 41-49 (2001-02-24)
A HPLC-UV determination of clobazam and N-desmethylclobazam in human serum and urine is presented. After simple liquid-liquid extraction with dichloromethane the compounds and an internal standard diazepam were separated on a Supelcosil LC-8-DB column at ambient temperature under isocratic conditions
Vesna Cerkvenik-Flajs et al.
Analytica chimica acta, 663(2), 165-171 (2010-03-09)
An analytical method has been developed for the simultaneous determination of the following endectocide drugs in milk: ivermectin, abamectin, doramectin, moxidectin, eprinomectin, emamectin and nemadectin. Samples were extracted with acetonitrile, purified with solid-phase extraction on a reversed phase C(8), derivatised
J H Nichols et al.
Clinical chemistry, 40(7 Pt 1), 1312-1316 (1994-07-01)
This automated assay determines the concentration of the antidepressant fluoxetine (Prozac) and its active metabolite norfluoxetine in serum by reversed-phase HPLC with spectrophotometric detection. Extraction, injection, and quantification are performed by the Gilson Aspec automated sample handler. The patient's specimen