57285-U
SPME Fiber Assortment Kit
PDMS, PA, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 85 μm (PA), 100 μm (PDMS), 7 μm (PDMS)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SPME fiber assortment kit 1, for use with autosampler, needle size 23 ga
Materiais
assorted colors hub
fused silica fiber
tamanho da agulha
23 ga
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
7 μm (PDMS)
85 μm (PA)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
PA coating
PDMS coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with autosampler
categoria alternativa mais ecológica
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
Componentes
- 85μm polyacrylate coating
- 100μm polydimethylsiloxane coating
- 7μm polydimethylsiloxane coating
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
A microextração em fase sólida (SPME) é uma técnica de preparo de amostras sem solvente que usa fibras revestidas para extrair analitos de interesse de uma amostra antes da análise por GC ou HPLC.