57309
Conjunto de fibras para microextração em fase sólida (SPME) de polidimetilsiloxano (PDMS)
df 30 μm(PDMS, needle size 24 ga, for use with autosampler
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica fiber
plain yellow hub
tamanho da agulha
24 ga
embalagem
pkg of 3 × ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (PDMS)
7 μm (PDMS)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
PDMS coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
categoria alternativa mais ecológica
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
609.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
321 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMENossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.