Documentos Principais
57246-U
Supelco
Stainless Steel Frit, 20 μm porosity
for use with 6mL polypropylene SPE tubes, pk of 60
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
embalagem
pk of 60
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with 6mL polypropylene SPE tubes
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Supelco
Supelco
504351
Male Luer Plug
Female Luer Cap polypropylene, configured for capping luer tips, pkg of 12 ea
Supelco
57098
Female Luer Cap