Documentos Principais
57183
Supelco
Polyethylene (PE) Frit, 20 μm porosity
for use with 20mL SPE Tube, pk of 40
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
for SPE Tube
embalagem
pk of 40
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
tamanho de poro
20 μm
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with 20mL SPE Tube
Descrição geral
Frits are critical components of the HPLC system design and act as a depth filter for the concurrent physical removal of small molecules. Frits are available in various materials. Medium, 20 μm porosity frits are used for crystalline precipitates and extraction applications.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)