Documentos Principais
58264
Column Frits
diam. 1/4 in., porosity 2 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
for Conventional Column Hardware (compression style)
embalagem
pkg of 10 ea
Diâmetro
1/4 in.
espessura
0.39 in.
tamanho de poro
2 μm porosity
Descrição geral
Choose frits with 0.5 μm pores to retain packings prepared from 3 μm particles, frits with 2 μm pores to retain larger particles.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)