Documentos Principais
57177
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
volume 20 mL, pk of 20
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene
descrição
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
embalagem
pk of 20
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
20 mL
tamanho de poro
20 μm
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)