Documentos Principais
57042
Supelco
Visiprep SPE Manifold Test Tubes, 10 x 75 mm
pk of 12
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pk of 12
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
tamanho
10 mm × 75 mm
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
Visprep SPE manifold test tubes, 10 x 75 mm are technically used for a 12-port or 24-port Visiprep SPE vacuum manifold.
Informações legais
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)