Documentos
Z255998
Gum rubber laboratory tubing
tubing I.D. × O.D. 1/4 in. × 1 in.
Sinônimo(s):
vacuum tubing
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
descrição
heavy wall
embalagem
pkg of 10 feet
Tubo D.I. × D.E.
1/4 in. × 1 in.
tamanho da parede
3/8 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Tubing is red, and can be used for pressure or vacuum work.