Documentos Principais
57047
Supelco
Agulhas de guia para solventes de reposição do coletor Visiprep SPE
for use with standard, 12- and 24-port models (included with 57030-U & 57250-U)), PTFE, pk of 12
Sinônimo(s):
AGULHAS-GUIA PARA SOLVENTES EM PTFE, EMBALAGEM COM 12
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Materiais
PTFE
Nível de qualidade
linha de produto
Visiprep
embalagem
pk of 12
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicação(ões)
PFAS testing
food and beverages
compatibilidade
for use with standard, 12- and 24-port models (included with 57030-U & 57250-U))
Descrição geral
As tampas do coletor são equipadas com agulhas de guia para solventes que fornecem um caminho de fluxo inerte para as amostras.
Nota de rodapé
Incluídas com coletores a vácuo Visiprep de 12 e 24 portas (57030-U e 57250-U)
Informações legais
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Os PFAS, ou "produtos químicos eternos", persistem no meio ambiente e representam riscos à saúde humana. Descubra nossas ferramentas de monitoramento ambiental para quantificação de PFAS, auxiliando pesquisadores, órgãos reguladores e laboratórios nos testes de PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.