Documentos Principais
55296-U
Supelco
Supel QuE
Z-Sep+ Tube, centrifuge tube volume 12 mL, pack of 50 ea
Sinônimo(s):
QuEChERS
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
composição
Z-Sep+, 500 mg
embalagem
pack of 50 ea
técnica(s)
QuEChERS: suitable
volume do tubo de centrífuga
12 mL
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
A extração em fase sólida (SPE) dispersiva, comumente denominada de método “QuEChERS” (do inglês, Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe [rápido, fácil, barato, eficaz, robusto e seguro]), é uma técnica moderna de preparo de amostras que está se tornando cada vez mais popular no campo de análise de pesticidas com vários resíduos em produtos alimentares e agrícolas.
Usando o método QuEChERS, amostras alimentares/agrícolas são primeiramente extraídas com um solvente aquoso miscível (p. ex., acetonitrilo) na presença de grandes quantidades de sais (p. ex., cloreto de sódio e sulfato de magnésio) e/ou agentes tamponantes (p. ex., citrato) para induzir a separação da fase líquida e estabilizar pesticidas lábeis a ácidos e bases, respectivamente. Após a agitação e centrifugação, uma alíquota da fase orgânica é submetida a uma limpeza adicional com SPE. Diferentemente dos métodos tradicionais com tubos de SPE, na SPE dispersiva a limpeza é facilitada pela mistura de quantidades aparentes de SPE (p. ex., Supelclean PSA, ENVI-Carb e/ou Discovery DSC-18) com o extrato. Após a limpeza da amostra, a mistura é centrifugada e o sobrenadante resultante pode ser analisado diretamente ou pode ser submetido a mais um tratamento simples antes da análise.
A Supelco tem uma linha de frascos e tubos de centrífuga que contém quantidades pré-definidas de sais e sorventes de SPE para apoiar as configurações de método mais comuns atualmente.
Outras notas
SupelQuE Z-Sep+ enhances sample cleanup for complex matrices by effectively removing more fat and color from sample extracts than traditional phases for QuEChERS LC-MS methods. By eliminating problematic matrix interferences, Z-Sep products provide more robust LC-MS methods. This proprietary technology can replace C18 and PSA in your current methods without additional method development.
Z-Sep+ is recommended for cleanup of samples containing greater than 15% fat.
Informações legais
Certain uses of this product may be covered by the claims of one or more pending patent applications. For licensing inquiries please contact [email protected]
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Supel™ QuE Z-Sep Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
Supelco
55411-U
Supel QuE
Supel™ QuE PSA/C18 Tube, pack of 100, AOAC® 2007.01
Supelco
55288-U
Supel QuE
Supel™ QuE Citrate Extraction Tube, pk of 50, suitable for EN 15662
Supelco
55227-U
Supel QuE
Anna Laura Capriotti et al.
Journal of chromatography. A, 1343, 69-78 (2014-04-22)
A sensitive, simple and rapid method for the simultaneous determination of 19 mycotoxins in biscuits (a dry matrix containing cereals and egg) has been developed using high performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry with electrospray source working in
An overview of analytical methods and occurrence of benzotriazoles, benzothiazoles and benzenesulfonamides in the environment
Herrero, P., et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 62, 46-55 (2014)
Determination of toxic substances, pesticides and mycotoxins, in ginkgo biloba nutraceutical products by liquid chromatography Orbitrap-mass spectrometry
Martinez-Dominguez, G., et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 118, 124-130 (2015)
Ana Lozano et al.
Talanta, 118, 68-83 (2013-11-28)
Two sorbents containing ZrO₂ (Z-Sep and Z-Sep+) were tested as a d-SPE clean-up in combination with the QuEChERS and ethyl acetate multiresidue method in the pesticide residues extraction in avocado. All extracts were analysed using gas chromatography coupled with a
Jonatan V Dias et al.
Journal of chromatography. A, 1462, 8-18 (2016-08-11)
The goal of this work was to evaluate the efficiency of several sorbents on removal fats from edible oils (olive, soya and sunflower) during the clean-up step for posterior determination of 165 pesticides by UHPLC-QqQ-MS/MS system. The extraction procedure employed