Documentos Principais
55418-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
Z-Sep Bulk
Sinônimo(s):
QuEChERS
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Supel QuE, Z-Sep Bulk
Materiais
polypropylene tube
Nível de qualidade
linha de produto
Supel
composição
Z-Sep Bulk
embalagem
pkg of 20 g
técnica(s)
QuEChERS: suitable
área da superfície
310 m2/g
Matriz
silica gel base material
Grupo ativo da matriz
zirconia-based phase
tamanho de partícula
22 μm
tamanho de poro
14 nm pore size
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
A extração em fase sólida (SPE) dispersiva, comumente denominada de método “QuEChERS” (do inglês, Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe [rápido, fácil, barato, eficaz, robusto e seguro]), é uma técnica moderna de preparo de amostras que está se tornando cada vez mais popular no campo de análise de pesticidas com vários resíduos em produtos alimentares e agrícolas.
Usando o método QuEChERS, amostras alimentares/agrícolas são primeiramente extraídas com um solvente aquoso miscível (p. ex., acetonitrilo) na presença de grandes quantidades de sais (p. ex., cloreto de sódio e sulfato de magnésio) e/ou agentes tamponantes (p. ex., citrato) para induzir a separação da fase líquida e estabilizar pesticidas lábeis a ácidos e bases, respectivamente. Após a agitação e centrifugação, uma alíquota da fase orgânica é submetida a uma limpeza adicional com SPE. Diferentemente dos métodos tradicionais com tubos de SPE, na SPE dispersiva a limpeza é facilitada pela mistura de quantidades aparentes de SPE (p. ex., Supelclean PSA, ENVI-Carb e/ou Discovery DSC-18) com o extrato. Após a limpeza da amostra, a mistura é centrifugada e o sobrenadante resultante pode ser analisado diretamente ou pode ser submetido a mais um tratamento simples antes da análise.
A Supelco tem uma linha de frascos e tubos de centrífuga que contém quantidades pré-definidas de sais e sorventes de SPE para apoiar as configurações de método mais comuns atualmente.
Outras notas
Supel QuE Z-Sep products enhance sample cleanup for complex matrices by effectively removing more fat and color from sample extracts than traditional phases for QuEChERS methods. By eliminating problematic matrix interferences, Z-Sep products provide more robust LC-MS and GC-MS methods. This proprietary technology can replace C18 and PSA in your current methods without additional method development.
Z-Sep+ is recommended for cleanup of samples containing greater than 15% fat.
Z-Sep/C18 is recommended for cleanup of samples containing less than 15% fat.
Z-Sep is recommended for cleanup of samples prior to analysis of hydrophobic analytes.
Informações legais
Certain uses of this product may be covered by the claims of one or more pending patent applications. For licensing inquiries please contact [email protected]
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
José Fernando Huertas-Pérez et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 124, 261-266 (2016-03-13)
A simple, effective and reliable method for the determination of eight sulfonamide antibiotics (sulfadiazine, sulfapiridine, sulfamerazine, sulfamethazine, sulfachloropiridazine, sulfamethoxazole, sulfadoxine, sulfadimethoxin) in chicken muscle and eggs by liquid chromatography and fluorescence detection has been developed and validated. Sulfonamides do not
Martina Rejtharová et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 35(2), 233-240 (2017-10-06)
A sensitive and robust confirmatory method for determination of steroid esters in blood serum is essential for reliable monitoring of possible illegal use of steroid hormones as growth promoters in meat production. A previously used sample preparation methodology was improved.
Ana Lozano et al.
Talanta, 118, 68-83 (2013-11-28)
Two sorbents containing ZrO₂ (Z-Sep and Z-Sep+) were tested as a d-SPE clean-up in combination with the QuEChERS and ethyl acetate multiresidue method in the pesticide residues extraction in avocado. All extracts were analysed using gas chromatography coupled with a
Keiko Iwakoshi et al.
Shokuhin eiseigaku zasshi. Journal of the Food Hygienic Society of Japan, 57(5), 150-154 (2016-10-28)
Rapid multi-residue analysis of pesticides in pulses was developed using LC-MS/MS. Pesticide residues in 5 g of homogenized pulses were extracted with 30 mL of acetonitrile and salted out with 4 g of anhydrous magnesium sulfate and 2 g of
Pol Herrero et al.
Journal of chromatography. A, 1339, 34-41 (2014-03-25)
A Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe (QuEChERS) extraction method followed by liquid chromatography-(Orbitrap) high resolution mass spectrometry was developed for the simultaneous determination of five benzotriazole, four benzothiazole and five benzenesulfonamide derivates in sewage sludge. While the method
Artigos
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
Conteúdo relacionado
Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.