55299-U
Supel™ QuE QuEChERS tube
Z-Sep+ Bulk, pkg of 20 g
Sinônimo(s):
QuEChERS
About This Item
Produtos recomendados
product name
Supel™ QuE, Z-Sep+ Bulk, pkg of 20 g
Materiais
polypropylene tube
linha de produto
Supel™
composição
Z-Sep+ Bulk
embalagem
pkg of 20 g
técnica(s)
QuEChERS: suitable
área da superfície
480 m2/g
matriz
silica gel base material
Grupo ativo da matriz
zirconia-based phase
tamanho de partícula
50 μm
tamanho de poro
70 Å pore size
aplicação(ões)
food and beverages
Categorias relacionadas
Descrição geral
A extração em fase sólida (SPE) dispersiva, comumente denominada de método “QuEChERS” (do inglês, Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe [rápido, fácil, barato, eficaz, robusto e seguro]), é uma técnica moderna de preparo de amostras que está se tornando cada vez mais popular no campo de análise de pesticidas com vários resíduos em produtos alimentares e agrícolas.
Usando o método QuEChERS, amostras alimentares/agrícolas são primeiramente extraídas com um solvente aquoso miscível (p. ex., acetonitrilo) na presença de grandes quantidades de sais (p. ex., cloreto de sódio e sulfato de magnésio) e/ou agentes tamponantes (p. ex., citrato) para induzir a separação da fase líquida e estabilizar pesticidas lábeis a ácidos e bases, respectivamente. Após a agitação e centrifugação, uma alíquota da fase orgânica é submetida a uma limpeza adicional com SPE. Diferentemente dos métodos tradicionais com tubos de SPE, na SPE dispersiva a limpeza é facilitada pela mistura de quantidades aparentes de SPE (p. ex., Supelclean PSA, ENVI-Carb e/ou Discovery DSC-18) com o extrato. Após a limpeza da amostra, a mistura é centrifugada e o sobrenadante resultante pode ser analisado diretamente ou pode ser submetido a mais um tratamento simples antes da análise.
A Supelco tem uma linha de frascos e tubos de centrífuga que contém quantidades pré-definidas de sais e sorventes de SPE para apoiar as configurações de método mais comuns atualmente.
Usando o método QuEChERS, amostras alimentares/agrícolas são primeiramente extraídas com um solvente aquoso miscível (p. ex., acetonitrilo) na presença de grandes quantidades de sais (p. ex., cloreto de sódio e sulfato de magnésio) e/ou agentes tamponantes (p. ex., citrato) para induzir a separação da fase líquida e estabilizar pesticidas lábeis a ácidos e bases, respectivamente. Após a agitação e centrifugação, uma alíquota da fase orgânica é submetida a uma limpeza adicional com SPE. Diferentemente dos métodos tradicionais com tubos de SPE, na SPE dispersiva a limpeza é facilitada pela mistura de quantidades aparentes de SPE (p. ex., Supelclean PSA, ENVI-Carb e/ou Discovery DSC-18) com o extrato. Após a limpeza da amostra, a mistura é centrifugada e o sobrenadante resultante pode ser analisado diretamente ou pode ser submetido a mais um tratamento simples antes da análise.
A Supelco tem uma linha de frascos e tubos de centrífuga que contém quantidades pré-definidas de sais e sorventes de SPE para apoiar as configurações de método mais comuns atualmente.
Outras notas
O Z-Sep+ da linha Supel™QuE Z-sep melhora a limpeza de amostras para matrizes complexas, removendo de modo eficaz mais gorduras e cor de extratos de amostra que as fases tradicionais para métodos de LC-MS com QuEChERS. Por eliminar interferências problemáticas da matriz, os produtos Z-Sep proporcionam a realização de métodos mais robustos de LC-MS. Esta tecnologia exclusiva pode substituir C18 e PSA nos seus métodos atuais, sem necessidade de desenvolvimento adicional de métodos.
O Z-Sep+ é recomendado para limpeza de amostras que contêm mais de 15% de gordura.
O Z-Sep+ é recomendado para limpeza de amostras que contêm mais de 15% de gordura.
Informações legais
Alguns usos deste produto podem estar cobertos pelas reivindicações em um ou mais pedidos de patente pendentes. Para dúvidas sobre licenciamento, entre em contato com techserv@sial.com
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Aplicação
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 124, 261-266 (2016-03-13)
A simple, effective and reliable method for the determination of eight sulfonamide antibiotics (sulfadiazine, sulfapiridine, sulfamerazine, sulfamethazine, sulfachloropiridazine, sulfamethoxazole, sulfadoxine, sulfadimethoxin) in chicken muscle and eggs by liquid chromatography and fluorescence detection has been developed and validated. Sulfonamides do not
Talanta, 118, 68-83 (2013-11-28)
Two sorbents containing ZrO₂ (Z-Sep and Z-Sep+) were tested as a d-SPE clean-up in combination with the QuEChERS and ethyl acetate multiresidue method in the pesticide residues extraction in avocado. All extracts were analysed using gas chromatography coupled with a
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 35(2), 233-240 (2017-10-06)
A sensitive and robust confirmatory method for determination of steroid esters in blood serum is essential for reliable monitoring of possible illegal use of steroid hormones as growth promoters in meat production. A previously used sample preparation methodology was improved.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(21), 5107-5119 (2015-02-24)
A new, automated, high-throughput, mini-column solid-phase extraction (c-SPE) cleanup method for QuEChERS extracts was developed, using a robotic X-Y-Z instrument autosampler, for analysis of pesticide residues in fruits and vegetables by LC-MS/MS. Removal of avocado matrix and recoveries of 263
Ecotoxicology and environmental safety, 139, 124-131 (2017-01-28)
Highly toxic insecticides (HTIs) belonging to different chemical groups are dangerous to pollinating organisms, even in sublethal doses. An important objective of this study was to develop a method to determine over fifty HTIs at very low concentrations in the
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEsuitable for GC, application for SPENossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.