Documentos Principais
52600-U
Supelco
SPE DSC-18 Discovery® em embalagem a granel
pkg of 100 g
Sinônimo(s):
Material C18 SPE
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
Discovery®
Nível de qualidade
Características
endcapped
embalagem
pkg of 100 g
Extensão da rotulagem
18% C loading
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
480 m2/g
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) bonding
tamanho de partícula
50 μm
tamanho de poro
70 Å pore size
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Mecanismo de retenção: Fase reversa
Compatibilidade da matriz de amostras: Soluções aquosas (fluidos biológicos, água)
  • Ligado polimericamente, octadecil (18% C), com substituição de grupos silanol (endcapped)
  • Carregamento de C 18% maior para maior capacidade de ligação e maior recuperação
  • A fase menos seletiva: retém a maior parte dos analitos orgânicos de matrizes aquosas
  • Também pode ser usado para dessalinizar matrizes aquosas
  • Benéfico para extrair analitos estruturalmente diversos da mesma amostra
Aplicação
Discovery® SPE DSC-18 em embalagem a granel é empregado como sorvente para extração em fase sólida dispersiva seguida pela determinação de pesticidas agrícolas em laranjas por cromatografia gasosa.
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.