Documentos Principais
52603-U
Supelco
Tubo para SPE Discovery® DSC-18
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
Sinônimo(s):
Tubo de cartucho C18 SPE
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PE frit (20 μm)
polypropylene
linha de produto
Discovery®
Características
endcapped
composição
bed wt., 500 mg
embalagem
pk of 54
Extensão da rotulagem
18% C loading
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
480 m2/g
volume
3 mL
Matriz
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
tamanho de partícula
50 μm
tamanho de poro
70 Å pore size
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Mecanismo de retenção: Fase reversa
Compatibilidade da matriz de amostras: Soluções aquosas (fluidos biológicos, água)
  • Ligado polimericamente, octadecil (C 18%), com substituição de grupos silanol (endcapped)
  • Carregamento de C 18% maior para maior capacidade de ligação e maior recuperação
  • A fase menos seletiva: retém a maior parte dos analitos orgânicos de matrizes aquosas
  • Também pode ser usado para dessalinizar matrizes aquosas
  • Benéfico para extrair analitos estruturalmente diversos da mesma amostra
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chatchai Phoomak et al.
Molecular oncology, 13(2), 338-357 (2018-11-18)
O-GlcNAcylation is a key post-translational modification that modifies the functions of proteins. Associations between O-GlcNAcylation, shorter survival of cholangiocarcinoma (CCA) patients, and increased migration/invasion of CCA cell lines have been reported. However, the specific O-GlcNAcylated proteins (OGPs) that participate in
Stanislaw Deja et al.
Metabolic engineering, 59, 1-14 (2020-01-01)
Computational models based on the metabolism of stable isotope tracers can yield valuable insight into the metabolic basis of disease. The complexity of these models is limited by the number of tracers and the ability to characterize tracer labeling in
Artigos
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC
Questions
  1. 吸着量の参考になる情報あれば、よろしくお願いします。
    1 answer
    1. The capacity of this 3mL SPE tube, containing 500mg of packing, is 25-100mg. The adsorption capacity and yield vary widely, depending on the analyte(s) and sample matrix.
      More information about analyte adsorption capacity can be found on page four of the SPE brochure, please see the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/217/318/solid-phase-extraction-products-brochure-br3075en-ms.pdf