Documentos Principais
509515
SGE Gas Tight Syringes, Luer Lock
25MDR-LL-GT, volume 25 mL, needle size (not included)
Sinônimo(s):
SYRINGE SGE 25ML, LUER LOCK
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
glass syringe
tamanho da agulha
(not included)
Características
needle type Luer lock
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 009462
volume
25 mL
Descrição geral
  • SGE gas tight syringe without a needle, Model: 25MDR-LL-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)