Documentos Principais
26271
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm, point style, 5
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
tamanho da agulha
23 ga
descrição
NLL-5/23H
Características
point style 5
embalagem
pkg of 2 ea
fabricante/nome comercial
SGE 39803
agulha C × D.E.
50 mm × 0.63 mm
conector
luer lock
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54 -54 (2009)
Kevin Robards, P. E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 83-83 (2012)