Documentos Principais
41226
Supelco
Flavanone
analytical standard
Sinônimo(s):
2,3-Dihydroflavone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
224.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.5% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
76-78 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CC(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,15H,10H2
chave InChI
ZONYXWQDUYMKFB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)