6-Hydroxyflavanone is poorly soluble in water but is soluble in dimethyl sulfoxide (DMSO) at a concentration of 47 mg/mL.
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
220-222 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2OC(CC(=O)c2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O3/c16-11-6-7-14-12(8-11)13(17)9-15(18-14)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,15-16H,9H2
chave InChI
XYHWPQUEOOBIOW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ar(24208)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
-
What are the solvents that can be used to dissolve 6-Hydroxyflavanone ?
1 answer-