33046
HMDS+TMCS
3:1, pkg of 20 × 1 mL
Sinônimo(s):
Chlorotrimethylsilane, Trimethylsilylchloride, 1,1,1,3,3,3–Hexamethyldisilazane+Trimethylchlorosilane
About This Item
Produtos recomendados
grau
for GC derivatization
descrição
silylation reagent
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
embalagem
pkg of 20 × 1 mL
concentração
(3:1)
Descrição geral
Aplicação
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-0.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.78 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?