Documentos
79271
Supelco
Trimethylsilyl methallylsulfinate
for GC derivatization, ≥90.0% (GC)
Sinônimo(s):
2-Methyl-2-propenesulfinic acid trimethylsilyl ester, SILMAS-TMS, Trimethylsilyl 2-methyl-2-propenesulfinate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H16O2SSi
Número CAS:
Peso molecular:
192.35
Beilstein:
9043766
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
grau
for GC derivatization
Ensaio
≥90.0% (GC)
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)CS(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H16O2SSi/c1-7(2)6-10(8)9-11(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
chave InChI
AVMZLLSHIFLNSJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Silyl methallylsulfinates: efficient and powerful agents for the chemoselective silylation of alcohols, polyols, phenols and carboxylic acids.
Huang, X., et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 14, 1297-1299 (2005)