33001
pentafluorobenzyl bromide (PFB-Br)
analytical standard
Sinônimo(s):
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide, α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, (Bromomethyl)pentafluorobenzene
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
for GC derivatization
descrição
Alkylation reagent
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
embalagem
ampule of 5 g
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable (ECD)
índice de refração
n20/D 1.471 (lit.)
pb
174-175 °C (lit.)
pf
19-20 °C (lit.)
densidade
1.728 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(F)c(CBr)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2BrF5/c8-1-2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H2
chave InChI
XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?