Documentos Principais
90257
Supelco
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.5% (GC)
Sinônimo(s):
PFB-Br, α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, (Bromomethyl)pentafluorobenzene
Selecione um tamanho
5 G
R$ 615,00
R$ 615,00
Previsão de entrega em18 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 615,00
About This Item
Fórmula linear:
C6F5CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
260.99
Beilstein:
647808
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.05
R$ 615,00
Previsão de entrega em18 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
for GC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (GC)
Formulário
liquid
qualidade
LiChropur
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.471 (lit.)
p.e.
174-175 °C (lit.)
pf
19-20 °C (lit.)
densidade
1.728 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(F)c(CBr)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2BrF5/c8-1-2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H2
chave InChI
XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Learn more in the Product Information
It is used for the analysis of D2/E2-isoprostanes using negative ion chemical ionization-gas chromatography/mass spectrometry (NICI-GC/MS). Fatty acids may be converted to pentafluorobenzyl esters using PFG-Br and diisopropylethylamine during determination of fatty acids using NICI-GC/MS.
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3