Documentos Principais
564990
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
Sinônimo(s):
Ishikawa’s Reagent
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.374,00
R$ 1.374,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.374,00
About This Item
Fórmula linear:
CF3CHFCF2N(C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
223.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.374,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.3460 (lit.)
p.e.
56-57 °C (lit.)
densidade
1.230 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)C(F)(F)C(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H11F6N/c1-3-14(4-2)7(12,13)5(8)6(9,10)11/h5H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
BNTFCVMJHBNJAR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
GC analysis includes Et2NCF=CFCF3 (two isomers), both of which are active fluorinating agents.
Aplicação
Demonstrates utility in fluorination.[1]
Displays the ability to insert a fluoro(trifluoromethyl) methylene moiety in unsaturated alcohols.[2]
Reactant for:
  • Friedel-Crafts type arylation of hydrofluorocarbons
  • Microbial hydroxylation of antibiotics
  • Electrochemical fluorination of trialkylamines and tetraalkylammonium salts
  • Fluorination of pyrethroides
Reactant for synthesis of:
  • γ-Hydroxy-α-fluoro-α-trifluoromethylcarboxamide
  • Florfenicol and thiamphenicol
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Koch, G. et al
Synlett, 693-693 (2004)
Ogu, K-i et al
Tetrahedron Letters, 39, 305-305 (1998)