Documentos Principais
29666-U
Supelco
MSQ Caps with Septa, Mass Spec Quality
thread for 9 mm, natural PTFE/silicone septa (with slit), pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa (with slit)
descrição
Caps with little to no background contamination
MSQ
Características
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
espessura do septo
1.0 mm
conector
thread for 9 mm
Descrição geral
We recommend using LA Vials with the MSQ polypropylene cap with PTFE/silicone septa. This cap and septa combination was purposely designed for use with mass spectrometry. It shows little to no background contamination when compared to other cap and septa products in the marketplace.
Informações legais
MSQ is a trademark of AR Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)