Documentos Principais
29315-U
Supelco
Tampas de polipropileno certificadas com revestimento e com septos, pacote com 100
9 mm cap, PTFE/red rubber septum, dark blue polypropylene cap (bonded septa)
Sinônimo(s):
Certified PP caps with septa, 100-pack
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE/red rubber septum
dark blue polypropylene cap (bonded septa)
Características
closure type blue polypropylene hole cap
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
espessura do septo
1.5 mm
conector
thread for 9 mm
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. Is product 29315-U composed of silicone or styrene butadiene rubber?
    1 answer
    1. The product 29315-U is silicone-based.