Documentos Principais
29319-U
Supelco
Tampas de polipropileno certificadas com revestimento e com septos, pacote com 100
9 mm cap, PTFE/silicone septum, dark blue polypropylene cap
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE/silicone septum
dark blue polypropylene cap
Características
closure type blue polypropylene hole cap (bonded septa)
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
espessura do septo
1.5 mm
conector
thread for 9 mm
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)