Documentos Principais
29659-U
Supelco
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) MRQ30 CD vial
volume 1.2 mL, MRQ30 Vial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa (with slit), thread for 9 mm, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
Low Adsorption Vial Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa (with slit)
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
1.2 mL
conector
thread for 9 mm
compatibilidade
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
Informações legais
MRQ30 CD Vial is a trademark of QIS, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)