29169-U
Vial crimp seals, BiMetal (magnetic), 20 mm, with PTFE/silicone septa, pkg 100
red seal, PTFE/silicone septa, diam. × thickness 20 mm × 3 mm
Sinônimo(s):
BiMetal Crimp Seals
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE/silicone septa
red seal
embalagem
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
diâmetro × espessura
20 mm × 3 mm
compatibilidade
for use with 20mm crimp seal vial
Categorias relacionadas
Descrição geral
The BiMetal caps are made of both tin and aluminum and are easier to crimp than tin 20mm seals. The sealing surface is aluminum and the inner diameter is made of tin to add the magnetic surface. These caps are available in a variety of colors.
Outras notas
We recommend using the plier-type decapper (part number 33283) to remove the bi-metal crimp seal. Due to the mechanics of the decapper, the plier-type decapper is less expensive and works better that the Hand Decapper (p/n 33283) for this application.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)