28399-U
Dual-Layer Carbon Reversible Tube (Micro-Column)
for use with Dioxin Sample Preparation Kit, O.D. 6.35-10 mm
Sinônimo(s):
Carbon Reversible SPE cartridge tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass hardware
polyethylene frit
wire screens (hold carbon layers and frits in place)
Agency
suitable for EPA 1613
composição
bed wt., 100 mg (per carbon layer)
embalagem
pk of 10
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
D.E.
6.35-10 mm
área da superfície
1200 m2/g , for Carboxen 1000
75 m2/g , for Carboxen 1016
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with 6.35/10mm Reducing Union (Cat. No. 28398-U)
for use with Dioxin Sample Preparation Kit
Descrição geral
It is used in the Dioxin preparation system for the isolation and separation of polychlorinated biphenyls (PCBs), dioxins, and furan groups based on the different affinities of these compounds for the two carbon layers.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
A extração em fase sólida (SPE) é uma técnica usada para preparos e purificações rápidas e seletivas da amostra antes das análises cromatográficas (p. ex., HPLC, GC, TLC). A SPE é usada para trocar matrizes de amostras, concentrar analitos e remover interferências e contaminantes para melhorar dados e proteger a coluna analítica.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.