Documentos Principais
28397-U
Supelco
Coluna de dioxina de gel de sílica multicamada
Multi-Layer Silica Gel Dioxin Column
for use with Dioxin Sample Preparation Kit, O.D. × L 6.35 mm × 35 cm
Sinônimo(s):
Coluna de vidro sílica-gel (para EPA 1631)
About This Item
Código UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
glass hardware
Agency
suitable for EPA 1613
embalagem
pkg of 5
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
D.I. × C
15 mm × 35 cm
D.E. × C
6.35 mm × 35 cm
rosca D.I.
24 mm
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with 6.35 mm unions
for use with Dioxin Sample Preparation Kit
Descrição geral
A coluna de sílica gel multicamada para dioxina é compatível com o kit de preparação de amostras de dioxina. É adequado para a técnica de extração de fase sólida (SPE).
Pode ser usado para a purificação de extratos contendo dibenzo-p-dioxinas policloradas (PCDDs), dibenzofuranos policlorados (PCDFs) e bifenilos policlorados (PCBs), ajudando a remover impurezas e a isolar esses compostos-alvo para análise. [1]
Aplicação
A coluna de sílica gel multicamadas para dioxina foi usada como um processo de limpeza para remover possíveis interferências cromatográficas e preparar as amostras para análise e quantificação adicionais durante o método USEPA. [2]
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Bioaccumulation of dioxins in the benthic fish from Hiroshima Bay
Hiroyuki T, et al.
Environmental Chemistry, 2, 47-54 (2009)
Developing an improved strategy for the analysis of polychlorinated dibenzo-p-dioxins/furans and dioxin-like polychlorinated biphenyls in contaminated soils using a combination of a one-step cleanup method and gas chromatography with triple quadrupole mass spectrometry.
Haena C, et al.
Toxics, 11, 738-738 (2023)
Conteúdo relacionado
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
A extração em fase sólida (SPE) é uma técnica usada para preparos e purificações rápidas e seletivas da amostra antes das análises cromatográficas (p. ex., HPLC, GC, TLC). A SPE é usada para trocar matrizes de amostras, concentrar analitos e remover interferências e contaminantes para melhorar dados e proteger a coluna analítica.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
  1. SUP28397-Uを使用しています。シリカゲル、硫酸シリカゲル、硝酸銀シリカゲル等の充填剤の組成(物質名と重量)を充填する順番で教えてください。最後に硫酸ナトリウムが充填されていますか?
    1 answer
    1. This column contains the following:
      -Sulfuric acid-treated layers prevent chars from plugging the column while removing unsaturated hydrocarbons, phthalates, organochlorides, pigment, and polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) from the sample.
      -A potassium hydroxide treated layer removes lipids, proteins, phenols, and acidic compounds.
      -A silver nitrate treated layer removes sulfur compounds, elemental sulfur, pesticides, and aliphatic hydrocarbons.
      Dioxins, furans, and PCBs pass through the column unretained. Please see the image below which includes the order and amounts of each:
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review