28277-U
Screens for GERSTEL® TD Tubes
pkg of 10 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
Características
(Fits both stainless steel and glass tubes)
embalagem
pkg of 10 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
active air sampling: suitable
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with Gerstel®
categoria alternativa mais ecológica
Categorias relacionadas
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)