BR36182
BRAND® volumetric flask
PMP, transparent, size 1000 mL
Sinônimo(s):
Plastics, Volumetric flasks
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PMP
polypropylene stopper
transparent
Junta
joint ST/NS neck24/29
Características
accuracy class A (To contain)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 36182
tamanho
1000 mL
Descrição geral
Calibrated to contain (TC, In). Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits!
Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)