27532
Vials, screw top with black polypropylene hole cap (10-425 thread), large opening, pre-assembled
volume 2 mL, amber glass vial, red PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
amber glass vial
black polypropylene cap
red PTFE/silicone septum
Características
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
pre-assembled
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
2 mL
conector
thread for 10-425
compatibilidade
for use with Varian 8200 Autosampler
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adequação
PerkinElmer Autosystem
PE ISS-100, 200, Integral 4000 and Series 200
Shimadzu GC and LC Autosamplers
Spark Marathon, Midas, Triathlon
Thermo HPLC Spectra System
Waters Alliance
Outras notas
- 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
- 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
- 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)