CLS430790
Tubos de centrífuga Corning® de 15 ml
15 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ CentriStar cap, rack packed, sterile, natural, 50/rack, 500/cs
Sinônimo(s):
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
Selecione um tamanho
R$ 1.198,00
Disponível para enviar em25 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.198,00
Disponível para enviar em25 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Materiais
cap (CentriStar™)
conical bottom tube
polypropylene
esterilidade
sterile
Características
RCF 12500 × g
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
embalagem
pack of 50
case of 500
fabricante/nome comercial
Corning 430790
Parâmetros
12500 × g max. RCF
D.E. × C
17.5 mm × 118.5 mm
diâmetro da tampa
22.6 mm
22.6 mm , approx.
capacidade
15 mL
cor
clear
natural
conector
cap (CentriStar)
Descrição geral
A tampa CentriStar™ é fácil de remover e recolocar e oferece ergonomia avançada, com marcas em relevo mais largas e borda tipo “rollover”. Todos os tubos estão disponíveis em diversas opções de embalagem.
- Estéreis, com certificação de apirogenicidade e livres de DNase/RNase
- Graduações impressas em preto e um ponto branco de marcação grande
- A FCR máxima dos tubos de PET é de 3.600 xg
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)