27435
Polypropylene limited volume vial, 2.5 mL
O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, thread for 13-425, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
Limited Volume Screw Thread Vials
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
natural polypropylene vial
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
15 mm × 45 mm × 8 mm
volume
2.5 mL
conector
thread for 13-425
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Compatible with many solvents.
- Optimal choice when working with proteins.
- Ideal for IC applications.
- Suitable for insert-free microsampling.
- An excellent choice for storing pH sensitive samples.
- Economical to purchase
Aplicação
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)