The product is autoclavable.
27232
Stoppers
stopper diam. 20 mm, gray butyl rubber, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
PK100 20MM BUTYL SEPTA
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
gray butyl rubber
embalagem
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
diâmetro da tampa
20 mm
Aplicação
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
해당 stopper diam. 20 mm (27223)가 Autoclave 사용이 가능한 지 문의드리고 싶습니다.
1 answer-