Documentos Principais
33110-U
Supelco
Vials, crimp top, serum bottle
volume 100 mL, clear glass bottle, O.D. 51.7 mm × H (94.5 mm), pkg of 36 ea
Sinônimo(s):
Serum Bottle Crimp Vials
Selecione um tamanho
36 EA
R$ 535,00
R$ 535,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
36 EA
R$ 535,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
R$ 535,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Materiais
clear glass bottle
Características
autoclavable
closure type crimp top vial
embalagem
pkg of 36 ea
D.E.
51.7 mm × H (94.5 mm)
volume
100 mL
conector
thread for 20 mm
Descrição geral
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. Buenos días, Me gustaría saber que presión pueden aguantar estas botellas. Contando que la presión exterior es la presión atmosférica. Un saludo Sergio
    1 answer
    1. This product has not been tested for how much pressure it can withstand. Item Z742278 is a pressure-tested flask with a 1.5 bar max. pressure.